4-Fluoro-m-crésol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19897.14EA 136 EUR InStock
L19897.14
4-Fluoro-m-crésol ≥98%
4-Fluoro-m-crésol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1,134
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042296
Numéro CAS: 452-70-0
EINECS: 000-000-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité