Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α-Trifluoro-o-crésol

Fournisseur: Molekula

MOLE35352855-5GEA 0 EUR InStock
MOLE35352855-5G
α,α,α-Trifluoro-o-crésol
α,α,α-Trifluoro-o-crésol


Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 147 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002222
Numéro CAS: 444-30-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité