α,α,α-Trifluoro-m-crésol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
168470250 168471000
ACRO168470250EA 25.6 EUR InStock
ACRO168470250 ACRO168471000
α,α,α-Trifluoro-m-crésol 98+%
α,α,α-Trifluoro-m-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1.8 °C
Densité: 1.33 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002299
Numéro CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité