α,α,α-Trifluoro-m-crésol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
A12784.06 A12784.14 A12784.22
A12784.06EA 24.1 EUR InStock
A12784.06 A12784.14 A12784.22
α,α,α-Trifluoro-m-crésol ≥98%
α,α,α-Trifluoro-m-crésol
Purity: 98+% CAS No.: 98-17-9 Molecular Formula: C7H5F3O Formula Weight: 162.11 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4580 Odour: Phenol-like Melting Point: -2° Boiling Point: 177-178° Beilstein Reference: 2045663 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002299
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 177…178 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.336
Point d'éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002299
Numéro CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité