α,α,α-Trifluoro-m-crésol
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
001301-100G 001301-500G 001301-25G
FLUO001301-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001301-100G FLUO001301-500G FLUO001301-25G
α,α,α-Trifluoro-m-crésol
α,α,α-Trifluoro-m-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002299
Numéro CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité