Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α-Trifluoro-m-crésol

Fournisseur: Molekula

MOLE23314715-100GEA 0 EUR InStock
MOLE23314715-100G
α,α,α-Trifluoro-m-crésol
α,α,α-Trifluoro-m-crésol


Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Numéro MDL: MFCD00002299
Numéro CAS: 98-17-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité