α,α,α-Trifluoro-p-crésol
Fournisseur: Molekula
MOLEM80545511EA 0 EUR InStock
MOLEM80545511
α,α,α-Trifluoro-p-crésol
α,α,α-Trifluoro-p-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45…47 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00002363
Numéro CAS: 402-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité