4-(Trifluorométhyl)thiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
A12725.03 A12725.06
A12725.03EA 68.7 EUR InStock
A12725.03 A12725.06
4-(Trifluorométhyl)thiophénol ≥97%
4-(Trifluorométhyl)thiophénol
Purity: 97% CAS No.: 825-83-2 Molecular Formula: C7H5F3S Formula Weight: 178.18 Refractive Index: 1.4920 Odour: Stench Boiling Point: 66-68°/15mm Beilstein Reference: 2045665 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042320
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178,18 g/mol
Point d'ébullition: 66…68 °C (15 mmHg)
Densité: 1.300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042320
Numéro CAS: 825-83-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité