4-(Trifluorométhyl)thiophénol
Synonyms: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
002622-1G 002622-5G 002622-25G
FLUO002622-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002622-1G FLUO002622-5G FLUO002622-25G
4-(Trifluorométhyl)thiophénol
4-(Trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178,18 g/mol
Point d'ébullition: 60…61 °C (13 mmHg)
Densité: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00042320
Numéro CAS: 825-83-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité