Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
007588-5G 007588-25G 007588-100G
FLUO007588-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007588-5G FLUO007588-25G FLUO007588-100G
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (0.5 mmHg)
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014724
Numéro CAS: 777-44-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité