Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
007589-5G 007589-25G 007589-100G
FLUO007589-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007589-5G FLUO007589-25G FLUO007589-100G
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Point d'ébullition: 49.5…50.5 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 31…33 °C
Numéro MDL: MFCD00042422
Numéro CAS: 2991-42-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité