1-tert-Butyl-3-iodobenzène
Synonyms: 3-tert-Butyliodobenzene, 3-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-3-iodobenzene
023858-1G 023858-5G
FLUO023858-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023858-1G FLUO023858-5G
1-tert-Butyl-3-iodobenzène
1-tert-Butyl-3-iodobenzène
Formule: C₁₀H₁₃I
MW: 260,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01764504
Numéro CAS: 58164-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité