1-tert-Butyl-4-iodobenzène
Synonyms: 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
008026-25G 008026-100G
FLUO008026-25GEA 0 EUR InStock
FLUO008026-25G FLUO008026-100G
1-tert-Butyl-4-iodobenzène
1-tert-Butyl-4-iodobenzène
Formule: C₁₀H₁₃I
MW: 260,12 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (0.05 mmHg)
Densité: 1,4392 g/cm³ (14 °C)
Numéro MDL: MFCD00052339
Numéro CAS: 35779-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Il n'y a actuellement aucun produit disponible pour votre organisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité