Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Butyl-4-iodobenzène ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

A14421.14EA 134 EUR InStock
A14421.14
1-Butyl-4-iodobenzène ≥98%
1-Butyl-4-iodobenzène


Formule: C₁₀H₁₃I
MW: 260,12 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C (0,5 mmHg)
Densité: 1,462
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051927
Numéro CAS: 20651-67-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité