1-Éthyl-2-iodobenzène
Attention
Synonyms: 2-Ethyliodobenzene, 1-Iodo-2-ethylbenzene
001197-100G 001197-25G
FLUO001197-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001197-100G FLUO001197-25G
1-Éthyl-2-iodobenzène
1-Éthyl-2-iodobenzène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040871
Numéro CAS: 18282-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité