2'-Iodoacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
B25345.03 B25345.06
B25345.03EA 36.5 EUR InStock
B25345.03 B25345.06
2'-Iodoacétophénone ≥98%
2'-Iodoacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 2142-70-3 Molecular Formula: C8H7IO Formula Weight: 246.05 Flash Point: 103°(218°F) Refractive Index: 1.6180 Boiling Point: 139-140°/12mm Beilstein Reference: 2325078 MDL No.: MFCD00094998
Formule: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C (12 mmHg)
Densité: 1.746
Point d'éclair: 103 °C (218 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094998
Numéro CAS: 2142-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité