4'-Iodoacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
278890250 278890050
ACRO278890250EA 119 EUR InStock
ACRO278890250 ACRO278890050
4'-Iodoacétophénone 98%
4'-Iodoacétophénone
Formule: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Point d'ébullition: 145 - 150 °C (20 -rr)
Point de fusion: 82…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045320
Numéro CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité