4'-Iodoacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
A16794.06 A16794.14 A16794.22
A16794.06EA 38.7 EUR InStock
A16794.06 A16794.14 A16794.22
4'-Iodoacétophénone ≥98%
4'-Iodoacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 13329-40-3 Molecular Formula: C8H7IO Formula Weight: 246.05 Melting Point: 82-84° Beilstein Reference: 1857412
Formule: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Point d'ébullition: 145…150 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045320
Numéro CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité