4'-Iodoacétophénone
Attention
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
003065-25G 003065-100G
FLUO003065-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003065-25G FLUO003065-100G
4'-Iodoacétophénone
4'-Iodoacétophénone
Formule: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Point d'ébullition: 145…150 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045320
Numéro CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité