Acide 3-iodo-p-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14197.06EA 43.1 EUR InStock
A14197.06 A14197.14
Acide 3-iodo-p-toluique ≥98%
Acide 3-iodo-p-toluique
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Point d'ébullition: 329 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 206…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010392
Numéro CAS: 82998-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité