Alcool 2-iodobenzylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15126.06 L15126.14
L15126.06EA 40.5 EUR InStock
L15126.06 L15126.14
Alcool 2-iodobenzylique ≥99%
Alcool 2-iodobenzylique
Purity: 99% CAS No.: 5159-41-1 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 2079487
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004610
Numéro CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité