Benzyl(diméthyl)amine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
159751000 159755000 159750025 159750051
ACRO159751000EA 24.1 EUR InStock
ACRO159751000 ACRO159755000 ACRO159750025 ACRO159750051
Benzyl(diméthyl)amine 99%
Benzyl(diméthyl)amine
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 183…184 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008329
Numéro CAS: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
ONU: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité