Benzyl(diméthyl)amine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
A12191.0J A12191.AK A12191.AU
A12191.0JEA 363 EUR InStock
A12191.0J A12191.AK A12191.AU
Benzyl(diméthyl)amine ≥98%
Benzyl(diméthyl)amine
Purity: 98+% CAS No.: 103-83-3 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5010 Melting Point: -75° Boiling Point: 183-184° Beilstein Reference: 1099620 UN No.: 2619 MDL No.: MFCD00008329
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 183…184 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.900
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008329
Numéro CAS: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
ONU: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité