Isothiocyanate de benzyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
402130250 402130050 402131000
ACRO402130250EA 95.5 EUR InStock
ACRO402130250 ACRO402130050 ACRO402131000
Isothiocyanate de benzyle 98%
Isothiocyanate de benzyle
Formule: C₈H₇NS
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1.12 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004819
Numéro CAS: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité