Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2-pentylphényle


009558-5G 009558-25G
FLUO009558-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009558-5G FLUO009558-25G
Isothiocyanate de 2-pentylphényle
Isothiocyanate de 2-pentylphényle


Formule: C₁₂H₁₅NS
MW: 205,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060396
Numéro CAS: 201224-94-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité