Isothiocyanate de p-tolyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylphenyl isothiocyanate
A11499.06 A11499.14 A11499.22
A11499.06EA 44.2 EUR InStock
A11499.06 A11499.14 A11499.22
Isothiocyanate de p-tolyle ≥97%
Isothiocyanate de p-tolyle
Purity: 97% CAS No.: 622-59-3 Molecular Formula: C8H7NS Formula Weight: 149.22 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.6345 Odour: Pungent Melting Point: 23-26° Boiling Point: 236-238° Beilstein Reference: 386032 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00004813
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 236…238 °C
Point de fusion: 23…26 °C
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004813
Numéro CAS: 622-59-3
EINECS: 210-745-5
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité