Phénéthylamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PEA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
41346-5ML-FEA 99.8 EUR InStock
41346-5ML-F 41346-1ML-F
Phénéthylamine, Supelco®
Phénéthylamine
Formule: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00008184
Numéro CAS: 64-04-0
ONU: 2735
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité