2-Éthylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14984.22 A14984.36
A14984.22EA 28.2 EUR InStock
A14984.22 A14984.36
2-Éthylaniline ≥97%
2-Éthylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 578-54-1
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: -47°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 1841268
UN No.: 2273
MDL No.: MFCD00007751
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 208…210 °C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0.983
Point d'éclair: 91 °C (196 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007751
Numéro CAS: 578-54-1
EINECS: 209-424-2
ONU: 2273
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité