o-Toluidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
139080025 139085000 139080100
ACRO139080025EA 139 EUR InStock
ACRO139080025 ACRO139085000 ACRO139080100
o-Toluidine 99%
o-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007730
Numéro CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité