o-Toluidine pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Toluidine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08310.0250EA 86.9 EUR InStock
1.08310.0250 1.08310.1000
o-Toluidine pour analyses, Supelco®
o-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –15 °C
Densité: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Numéro MDL: MFCD00007730
Numéro CAS: 95-53-4
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 15 g/l (20 °C)
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.18 hPa (20 °C)
Refractive Index 85 °C
Explosion Limit 1.5 - 7.5 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 0.9 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité