o-Toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Toluidine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08312.9025EA 0 EUR InStock
8.08312.9025 8.08312.1000 8.08312.0100 8.08312.2500 8.08312.9999 8.08312.0500
o-Toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
o-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –15 °C
Densité: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Numéro MDL: MFCD00007730
Numéro CAS: 95-53-4
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité