m-Toluidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
157870010 157870050
ACRO157870010EA 132 EUR InStock
ACRO157870010 ACRO157870050
m-Toluidine 99%
m-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007808
Numéro CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité