Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Toluidine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 3-Toluidine

EHERC17594900EA 52.4 EUR InStock
EHERC17594900
m-Toluidine
m-Toluidine


Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00007808
Numéro CAS: 108-44-1
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité