Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger
Synonyms: 4-Toluidine

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.08315.0005EA 27.6 EUR InStock
8.08315.0005 8.08315.9999 8.08315.1000 8.08315.0250
p-Toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
p-Toluidine


Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43 °C
Densité: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00007906
Numéro CAS: 106-49-0
ONU: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 7.5 g/l (20 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Bulk Density 200 °C
Boiling Point 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 87 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) alkaline
Ignition Point 480 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité