p-Toluidine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-Toluidine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
89630-100GEA 115 EUR InStock
89630-100G 89630-500G
p-Toluidine, Supelco®
p-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43 °C
Densité: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00007906
Numéro CAS: 106-49-0
ONU: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité