4-Octylaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-n-Octylaniline
H26713.03 H26713.06
H26713.03EA 58.9 EUR InStock
H26713.03 H26713.06
4-Octylaniline ≥99%
4-Octylaniline
Purity: 99% CAS No.: 16245-79-7 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.516 Boiling Point: 175°/13mm MDL No.: MFCD00007929
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 0.898
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007929
Numéro CAS: 16245-79-7
EINECS: 240-358-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité