4-Nitro-o-toluidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Méthyl-4-nitroaniline4-Nitro-2-méthylaniline
ACRO163951000EA 30.1 EUR InStock
ACRO163951000 ACRO163950050
4-Nitro-o-toluidine 99%
4-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007734
Numéro CAS: 99-52-5
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité