Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-o-toluidine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Méthyl-5-nitroaniline5-Nitro-2-méthylaniline

EHERC10207500EA 83.7 EUR InStock
EHERC10207500
5-Nitro-o-toluidine
5-Nitro-o-toluidine


Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 108 °C
Densité: 1,365 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00007741
Numéro CAS: 99-55-8
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité