6-Nitro-o-toluidine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 6-Nitro-2-méthylaniline2-Méthyl-6-nitroaniline
MOLEM82456215EA 0 EUR InStock
MOLEM82456215
6-Nitro-o-toluidine
6-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 120…124 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 92…94 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007744
Numéro CAS: 570-24-1
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité