4-Nitro-m-toluidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13112.14EA 206 EUR InStock
L13112.14 L13112.06
4-Nitro-m-toluidine ≥99%
4-Nitro-m-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091833
Numéro CAS: 611-05-2
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité