3-Nitro-p-toluidine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Nitro-4-méthylaniline4-Méthyl-3-nitroaniline
MOLEM87414091EA 0 EUR InStock
MOLEM87414091
3-Nitro-p-toluidine
3-Nitro-p-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…78 °C
Densité: 1,312 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007910
Numéro CAS: 119-32-4
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité