2-Méthoxybenzylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02273.14 L02273.22
L02273.14EA 84.5 EUR InStock
L02273.14 L02273.22
2-Méthoxybenzylamine ≥98%
2-Méthoxybenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 6850-57-3 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 228-229° Beilstein Reference: 1100448 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008110
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 228…229 °C
Densité: 1.057
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008110
Numéro CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité