2-Méthoxybenzylamine
Danger
Synonyms: (2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
008875-10G 008875-50G
FLUO008875-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008875-10G FLUO008875-50G
2-Méthoxybenzylamine
2-Méthoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008110
Numéro CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité