Alcool 2-aminobenzylique
Fournisseur: Molekula
MOLE13182142-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13182142-25G
Alcool 2-aminobenzylique
Alcool 2-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00007749
Numéro CAS: 5344-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité