Alcool 3-aminobenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L07847.06 L07847.14
L07847.06EA 35.8 EUR InStock
L07847.06 L07847.14
Alcool 3-aminobenzylique ≥98%
3-Aminobenzyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 1877-77-6 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 91-95° Beilstein Reference: 2205844 MDL No.: MFCD00007817
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007817
Numéro CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité