Toluène-2,3-diamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylbenzene-1,2-diamine, Toluene-2,3-diamine, 1,2-Diamino-3-methylbenzene
305670050 305670010
ACRO305670050EA 104 EUR InStock
ACRO305670050 ACRO305670010
Toluène-2,3-diamine 97%
Toluène-2,3-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…63 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011589
Numéro CAS: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to dark brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité