Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène-2,3-diamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 3-Méthyl-o-phénylènediamine

EHERC12197500EA 52.4 EUR InStock
EHERC12197500
Toluène-2,3-diamine
Toluène-2,3-diamine


Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011589
Numéro CAS: 2687-25-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité