Toluène-3,4-diamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Méthyl-o-phénylènediamine
ACRO112435000EA 322 EUR InStock
ACRO112435000 ACRO112431000
Toluène-3,4-diamine 97%
Toluène-3,4-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 83…90 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007728
Numéro CAS: 496-72-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 90 °C
HPLC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.38 to 2.24
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité