Toluène-3,4-diamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Méthyl-o-phénylènediamine
EHERC12197900EA 52.4 EUR InStock
EHERC12197900
Toluène-3,4-diamine
Toluène-3,4-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…89 °C
Numéro MDL: MFCD00007728
Numéro CAS: 496-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité