Toluène-2,6-diamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Méthyl-m-phénylènediamine
ACRO164680050EA 34 EUR InStock
ACRO164680050 ACRO164680250
Toluène-2,6-diamine 98%
Toluène-2,6-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 102…107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007800
Numéro CAS: 823-40-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité